234621
Methyl 3-chlorobenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
21 °C (lit.)
Densité
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.00 °C - closed cup