228605
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-p-anisidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup