222771
4-(Methylthio)benzaldehyde
95%
Synonyme(s) :
4-(Methylmercapto)benzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.646 (lit.)
pb
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
thioether
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup