Principaux documents
218847
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl etherate
Synonyme(s) :
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · O(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.87
Beilstein:
3613739
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Limite d'explosivité
21.6 %
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.308 (lit.)
pb
126-127 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clé InChI
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter