216194
Hydrazine monohydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Hydrazinium chloride, Hydrazinium monochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
Clé InChI
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as catalyst in the synthesis of titanium oxide polymers via catalytic sol-gel process
- in fabrication of amorphous titanium dioxide (TiO2) thin films exhibiting high refractive indices and high transparency
- in preparation of ethyl 3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges