259748
Hydrazine acetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NN.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
Clé InChI
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,3,5-tri-O-acetyl-α-L-arabinofuranosyl trichloroacetimidate
- disaccharide 4-methoxyphenyl glycoside
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges