Key Documents
216046
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate salt
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
NH2NH2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.12
Numéro Beilstein :
8778859
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
powder, crystals or chunks
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.05%
pH
1.3 (52 g/L)
Pf
254 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
Chaîne SMILES 
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydrazine sulfate salt is a potential anticachexia agent for treating cancer patients.
Application
Hydrazine sulfate salt may be used in the synthesis of symmetrically 3,5-disubstituted 4-amino-1,2,4-triazoles, poly(1,3,4-oxadiazole) copolymers and salicylaldazine.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Synthesis and Characterization of Salicylaldazine and Its Metal (II) Complexes Derived from Metal (II) Chlorides.
Wazir J.
International Journal of Medical Works (2016)
One-pot method for the synthesis of sulfonated poly (1, 3, 4-oxadiazoles) based on 4, 4?-oxydibenzoic acid
Yashchenko VS, et al.
Polymer Science, Series B, 58(5), 529-540 (2016)
A simple one step synthesis of new 3, 5?disubstituted?4?amino?1, 2, 4?triazoles
Bentiss F, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 36(1), 149-152 (1999)
Gold nanoparticles formation in the aqueous system of gold (III) chloride complex ions and hydrazine sulfate-kinetic studies.
Streszewski B, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 397, 63-72 (2012)
Proton magnetic resonance spectra of hydrazine salts. Part 1.
Pratt L and Richards RE.
Transactions of the Faraday Society, 49, 744-751 (1953)