Key Documents
198358
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
Synonyme(s) :
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro Beilstein :
1788515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Pf
49-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)