196681
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4583 (lit.)
pb
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Densité
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
Clé InChI
DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup