Key Documents
172901
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.12
Numéro Beilstein :
1868102
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4575 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-20 °C (lit.)
Densité
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
Clé InChI
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile (α, α, α -trifluoro-m-tolunitrile) was used as a reference compound in the determination of the electron affinity of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (COT).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)