Key Documents
188263
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
Application
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Simple Synthesis of 7-Formyl-indole.
Uchil VR, et al.
Synthetic Communications, 36(8), 1051-1056 (2006)