184144
3,5-Dinitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c10-4-5-1-6(8(11)12)3-7(2-5)9(13)14/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable