763284
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl
95%
Synonyme(s) :
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl radical, ABNO
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
65-70 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12CCC[C@@](C)(CCC1)N2[O]
InChI
1S/C10H18NO/c1-9-5-3-7-10(2,11(9)12)8-4-6-9/h3-8H2,1-2H3/t9-,10+
Clé InChI
GGWCZKZSILYISB-AOOOYVTPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.