Principaux documents
8.00593
Sigma-Aldrich
Phthalonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Phthalonitrile, 1,2-Benzenedicarbonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
202-044-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Température d'inflammation spontanée
>580 °C
Puissance
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 ( in H2O)
Pf
138-141 °C
Température de transition
flash point >130 °C
Solubilité
0.56 g/L
Densité
1.24 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N#Cc1c(cccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
Clé InChI
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 138 °C
- upper value: ≤ 141 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1