Principaux documents
175854
Sigma-Aldrich
Malonic acid-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Propanedioic-2,2-d2 acid-1,3-d2, Tetradeuteriomalonic acid
About This Item
Formule linéaire :
CD2(CO2D)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
Clé InChI
OFOBLEOULBTSOW-BGOGGDMHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup