Key Documents
168440
Sigma-Aldrich
α,β-Dibromohydrocinnamic acid
≥99%
Synonyme(s) :
2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
Clé InChI
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dehydrobromination of α,β-dibromohydrocinnamic acid has been studied in liquid ammonia.
Application
α,β-Dibromohydrocinnamic acid (2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid) was used in one-pot synthesis of enynes via microwave irradiation.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dehydrobromination of a, ?-Dibromohydrocinnamic Acid in Liquid Ammonia1.
Paulson RV and MacGregor WS.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 679-681 (1951)
Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2, 3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(16), 4043-4052 (2005)