Merck
8.14345
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyridinium bromide-perbromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6Br3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.82
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
254-446-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
crystals
mp
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
InChI key
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3