Key Documents
16599
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-L-phenylglycine
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Clé InChI
FANMQHUKZBBELZ-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jingliang Zhang et al.
Cell reports, 36(5), 109495-109495 (2021-08-05)
Scn2a encodes the voltage-gated sodium channel NaV1.2, a main mediator of neuronal action potential firing. The current paradigm suggests that NaV1.2 gain-of-function variants enhance neuronal excitability, resulting in epilepsy, whereas NaV1.2 deficiency impairs neuronal excitability, contributing to autism. However, this