263419
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
121-123 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-1-5(3-8(17)18)2-7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
Clé InChI
PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Application
- as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries
- in determination of ionic perfluorinated substances and telomers in leachates from landfills and sediment samples
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable