142859
Difluoroacetic acid
98%
Synonyme(s) :
1,1-Difluoroacetic acid, 2,2-Difluoroacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
132-134 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter