A propos de cet article
Formule linéaire :
O2NC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-504-3
Beilstein/REAXYS Number:
743002
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.), 77-80 °C
functional group
ketone, nitro
SMILES string
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3′-Nitroacetophenone
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
376.9 °F - closed cup
flash_point_c
191.6 °C - closed cup
ppe