13635
Nickel(II) sulfate hexa-/ heptahydrate
for nickel plating, DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for nickel plating
Niveau de qualité
Agence
DIN 50970 H
Forme
powder or crystals
Composition
Ni and Co, ≥20.6%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Impuretés
≤0.05% insoluble in H2SO4
pH
≥3.5 (20 °C, 20%)
Traces de cations
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤5000 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges