294993
Ammonia
anhydrous, ≥99.98%
Synonyme(s) :
Ammonia gas
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
0.6 (vs air)
Pression de vapeur
8.75 atm ( 21 °C)
Pureté
≥99.98%
Forme
liquefied gas
Température d'inflammation spontanée
1203 °F
Limite d'explosivité
25 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
~10-12 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
9.25
Point d'ébullition
−33 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Solubilité
water: 531 g/L at 20 °C
Densité
0.7 g/cm3 at -33 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.