128201
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
97%
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Produits recommandés
Description
predominantly trans
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble
methanol: soluble
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Clé InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves