1151006
USP
Crotamiton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
predominantly trans
Famille d'API
crotamiton
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Clé InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Crotamiton Cream
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable