122769
Adipic acid monoethyl ester
97%
Synonyme(s) :
Mono-ethyl adipate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
180 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
28-29 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup