Principaux documents
M47353
Sigma-Aldrich
mono-Methyl glutarate
95%
Synonyme(s) :
Monomethyl glutarate
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CH2)3COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Beilstein:
1762381
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
IBMRTYCHDPMBFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Abrupt changes in the concentrations of five prostatic tumor-associated markers in serum after acute myocardial infarction.
D Hardeman et al.
Clinical chemistry, 38(4), 605-607 (1992-04-01)
Issan Zhang et al.
Cell death discovery, 4, 41-41 (2018-10-12)
Glioblastoma multiforme is one of the most aggressive brain tumors and current therapies with temozolomide or suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat) show considerable limitations. SAHA is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor that can cause undesirable side effects due to the