Key Documents
113115
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-tetralone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro Beilstein :
2047383
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
87-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
Clé InChI
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable