105481
1,3-Diphenylisobenzofuran
97%
Synonyme(s) :
1,3-Diphenyl-2-benzofuran, 2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2oc(-c3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C20H14O/c1-3-9-15(10-4-1)19-17-13-7-8-14-18(17)20(21-19)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable