330000
Rose bengal
≥96% (HPLC), Dye content 95 %
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrachloro-2′,4′,5′,7′-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 94, Bengal Rose B sodium salt, Rose Bengal sodium salt
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Composition
Dye content, 95%
Couleur
red to brown
ε (coefficient d'extinction)
≥ 3000 at 350-354 nm
≥12000 at 311-315 nm
≥32000 at 262-266 nm
≥32000 at 513-517 nm
≥98000 at 546-550 nm at 0.04 g/L (H2O + 1ml 1% Na2CO3)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable