C85603
Coumarin-3-carboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
189-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
Clé InChI
ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges