1286606
USP
L-(−)-fucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Désoxy-L-galactose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fucose
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
150-153 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable