Key Documents
1.14761
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test du fer, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 1000 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
Analyte(s) spécifique(s)
iron
Plage de mesure
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Triazine)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (0,0025 à 5,00 mg/l) de Fe, Spectroquant®
Ce test du fer Spectroquant® permet de quantifier précisément les ions fer dans divers types d'eau. Tous les ions fer sont réduits en ions fer(II). Dans un milieu tamponné au thioglycolate, ceux-ci réagissent avec un dérivé de triazine pour former un complexe rouge-violet qui est dosé par photométrie.
Les bandelettes réactives MQuant® sont idéales pour prétester un échantillon rapidement et à moindres frais afin d'évaluer sa concentration en fer ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test Spectroquant®.
Tous nos tests en tube et nos kits avec réactifs sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Les kits avec réactifs Spectroquant® contiennent des mélanges de réactifs prêts à l'emploi extrêmement stables qui permettent de réaliser les analyses conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Test du fer Spectroquant® - Une alternative à l'ICP ou la SAA pertinente pour le dosage du fer dans l'eau potable, les eaux minérales, les eaux souterraines et l'eau de source.
Test du fer Spectroquant® - Une alternative à l'ICP ou la SAA pertinente pour le dosage du fer dans l'eau potable, les eaux minérales, les eaux souterraines et l'eau de source.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Afficher tout
Contenu apparenté
L'eau potable propre est essentielle pour la production agro-alimentaire. Cet article offre un aperçu des tests chimiques et microbiologiques de l'eau potable pour garantir sa qualité et sa salubrité.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.