Principaux documents
A2795
Sigma-Aldrich
N-Acétyl-D-galactosamine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Acétamido-2-désoxy-D-galactose, D-GalNAc, N-Acétylchondrosamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Beilstein:
2331340
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Pf
160 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
Clé InChI
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Description générale
La N-acétyl-D-galactosamine (GalNAc) est une osamine qui entre dans la composition de nombreuses structures de glycanes à liaison O et N-glycosidique. Sous forme d'uridine diphosphate (UDP)-GalNAc, GalNAc est le premier glucide à liaison O-glycosidique sur de nombreux résidus de sérine et thréonine lors de la glycosylation des protéines.
Application
La N-acétyl-D-galactosamine a été utilisée :
  • comme un glucide hapténique se liant à l'agglutinine de Dolichos biflorus (DBA) dans un essai de liaison avec des billes recouvertes de lectines.
  • pour évaluer la spécificité de la liaison de la lectine par inhibition d'un "lectin blot".
  • en immunohistochimie pour pré-adsorber de la lectine de Wisteria floribunda.
La N-acétyl-D-galactosamine (GalNAc) est une osamine qui constitue de nombreuses structures de glycanes à liaison O- et N-glycosidique. Sous forme d′UDP-GalNAc, GalNAc est le premier glucide à liaison O-glycosidique sur de nombreux résidus de sérine et thréonine lors de la glycosylation des protéines.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Malte Lenders et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(12), 2090-2097 (2016-09-30)
Renal and cardiac involvement is responsible for substantial morbidity and mortality in Fabry disease (FD). We analysed the incidence of FD-related renal, cardiac and neurologic end points in patients with FD on long-term enzyme replacement therapy (ERT). A retrospective analysis
P Van den Steen et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 33(3), 151-208 (1998-07-23)
The biosynthesis, structures, and functions of O-glycosylation, as a complex posttranslational event, is reviewed and compared for the various types of O-glycans. Mucin-type O-glycosylation is initiated by tissue-specific addition of a GalNAc-residue to a serine or a threonine of the
Dezemon Zingue et al.
Scientific reports, 8(1), 6778-6778 (2018-05-02)
Contaminations and fastidiousness of M. ulcerans may have both hamper isolation of strains from environmental sources. We aimed to optimize decontamination and culture of environmental samples to circumvent both limitations. Three strains of M. ulcerans cultured onto Middlebrook 7H10 at
Ju Huang et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 5, 241-258 (2017-06-13)
Fabry disease is a rare lysosomal storage disorder (LSD). We designed multiple recombinant lentivirus vectors (LVs) and tested their ability to engineer expression of human α-galactosidase A (α-gal A) in transduced Fabry patient CD34
David J Gill et al.
Trends in cell biology, 21(3), 149-158 (2010-12-15)
O-GalNAc glycosylation of proteins confers essential structural, protective and signaling roles in eumetazoans. Addition of O-glycans onto proteins is an extremely complex process that regulates both sites of attachment and the types of oligosaccharides added. Twenty distinct polypeptide GalNAc-transferases (GalNAc-Ts)