1041008
USP
Apomorphine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
apomorphine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
285-287 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
Clé InChI
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare standard and system suitability solution in the organic impurities analysis using LC-UV according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable