1.00063
Acetic acid (glacial)
100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide acétique, Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide acétique (glacial, 100 %), anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.8% (alkalimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
800 °F
Puissance
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
soluble 602.9 g/L
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
Traces de cations
Ag: ≤0.005 ppm
Al: ≤0.020 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.010 ppm
B: ≤0.100 ppm
Ba: ≤0.010 ppm
Be: ≤0.005 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.100 ppm
Cd: ≤0.020 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
Ge: ≤0.020 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
In: ≤0.050 ppm
K: ≤0.100 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.200 ppm
Ni: ≤0.020 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Pt: ≤0.100 ppm
Sn: ≤0.050 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Ti: ≤0.050 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.030 ppm
Zr: ≤0.050 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- rationalisation des applications de laboratoire
- Économies de temps et d'argent
- Meilleure comparabilité des résultats
- Certitude lors de l'utilisation du produit
- Précision concernant les impuretés
- Confiance dans l'analyse et la production
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Les clients ont également consulté
Articles
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Protocoles
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.