Key Documents
Z290807
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs.22 μm pore size
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Nylon filter media, Nylon membrane filters
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Filtres membrane, nylon, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Matériaux
Nylon membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100
Diamètre
47 mm
Épaisseur
60-125 μm
Dimension de pores
0.22 μm
Description générale
Les filtres Nylon sont naturellement hydrophiles et aucun agent mouillant n′est utilisé pour leur fabrication. Avec un niveau de matières extractibles <0.0015mg/cm2, elles sont tout à fait adaptées aux solvants HPLC et à la préparation de l′échantillon. Leur forte capacité de fixations non spécifique en fait un produit inadapté aux solutions protéiniques. Compatibles avec les solvants aqueux et la plupart des solvants organiques. Autoclavable; non affecté par des températures inférieures ou égale à 180°C.
Application
Nylon filter membranes have been used:
  • duringthe preparation of phosphate buffer saline (PBS)
  • in the filtration ofraspberry fruit powder extract for liquid chromatography (LC)/tandem massspectrometry (MS/MS) analysis
  • as a polymeric membrane to study itsinteraction with nanoparticles
Caractéristiques et avantages
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Alterations of phenolic compounds in red raspberry juice induced by high-hydrostatic-pressure and high-temperature short-time processing
Wentao Z, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 67, 102569-102569 (2021)
Functionalized nanoparticle interactions with polymeric membranes
Ladner D A, et al.
Journal of Hazardous Materials, 211-212, 88-295 (2012)
Francesco Canfarotta et al.
Nature protocols, 11(3), 443-455 (2016-02-13)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) are synthetic materials, generally based on acrylic or methacrylic monomers, that are polymerized in the presence of a specific target molecule called the 'template' and capable of rebinding selectively to this target molecule. They have the