Principaux documents
58188
Filtre membrane en cellulose
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cellulose
Conditionnement
pkg of 100
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
0.22 μm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Is this regenerated cellulose?
    1 answer
    1. This product is an MCE membrane, mixed cellulose esters, comprised of cellulose acetate and nitrate.