Z290823
Nylon filter membranes
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
About This Item
Produits recommandés
product name
Filtres membrane, nylon, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
Matériaux
Nylon membrane
Stérilité
non-sterile
Diamètre
25 mm
Épaisseur
60-125 μm
Dimension de pores
0.2 μm
Description générale
Les filtres Nylon sont naturellement hydrophiles et aucun agent mouillant n′est utilisé pour leur fabrication. Avec un niveau de matières extractibles <0.0015mg/cm2, elles sont tout à fait adaptées aux solvants HPLC et à la préparation de l′échantillon. Leur forte capacité de fixations non spécifique en fait un produit inadapté aux solutions protéiniques. Compatibles avec les solvants aqueux et la plupart des solvants organiques. Autoclavable; non affecté par des températures inférieures ou égale à 180°C.
Caractéristiques et avantages
- Compatible with aqueous and most organic solvents
- Autoclave friendly
- It can withstand temperatures up to 180°C
Les clients ont également consulté
Plant physiology and biochemistry : PPB, 149, 313-323 (2020-03-07)
The increasing salinity in soils and irrigation water is a major concern for growers of strawberry, a salt-sensitive horticultural crop. The hormone melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is involved in many biological processes and affects plant responses to environmental stresses. The effects of