Key Documents
WHA7404004
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z746266, membrane filters, syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
Matériaux
Nylon membrane
Agence
suitable for EPA OTM-45
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 7404-004
Whatman Article No. 28420771 (US reference)
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Description générale
High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents. The membranes are suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use. Nylon membranes are hydrophilic, removing the need for wetting agents that could be extracted when filtering aqueous solutions. The membranes are flexible, durable and tear resistant, and can be autoclaved at 135°C. Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
Application
  • Filtration of aqueous and organic mobile phases
  • Vacuum degassing
  • Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Caractéristiques et avantages
  • High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
  • Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout