Key Documents
T7309
Sigma-Aldrich
Trypsine from bovine pancreas
≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Serine Protease 1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Forme
solid
Activité spécifique
≥2,500 USP units/mg solid
Poids mol.
23.8 kDa
Produit purifié par
crystallization
Solubilité
H2O: soluble
saline: soluble
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Application
Pour la digestion de peptides par la trypsine, utiliser un rapport trypsine/peptide d′environ 1/100 à 1/20. Ce produit est généralement utilisé pour détacher les cellules adhérentes d′une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l′ancienneté de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre en suspension des cellules lors d′une culture cellulaire, en recherche protéomique pour la digestion de protéines et dans diverses digestions en gel. Parmi ses autres applications, on peut citer l′évaluation de la cristallisation par des techniques à base de membrane et la détermination du fait que les vitesses et les rendements de repliement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. La vitesse d′hydrolyse de cette réaction diminue si l′un ou l′autre côté du site de clivage comporte un résidu acide, et l′hydrolyse est interrompue si un résidu de proline se trouve du côté carboxyle du site de clivage. L′activité trypsine est optimale à pH 7-9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide des dérivés synthétiques des acides aminés. De l′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine pour servir d′agent chélateur, afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui dissimulent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′élimination de ces ions augmente l′activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéase à sérine, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Composants
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Attention
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une A253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat.
Notes préparatoires
Soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Shuo Sui et al.
Journal of applied crystallography, 54(Pt 4), 1034-1046 (2021-08-26)
A novel capillary-based microfluidic strategy to accelerate the process of small-molecule-compound screening by room-temperature X-ray crystallography using protein crystals is reported. The ultra-thin microfluidic devices are composed of a UV-curable polymer, patterned by cleanroom photolithography, and have nine capillary channels
Junchi He et al.
Experimental neurology, 334, 113462-113462 (2020-09-12)
Traumatic brain injury (TBI) has been regarded as one of the leading cause of injury-related death and disability. White matter injury after TBI is characterized by axon damage and demyelination, resulting in neural network impairment and neurological deficit. Brain-derived neurotrophic
Monika Gulia-Nuss et al.
PloS one, 6(5), e20401-e20401 (2011-06-08)
Mosquitoes are insects that vector many serious pathogens to humans and other vertebrates. Most mosquitoes must feed on the blood of a vertebrate host to produce eggs. In turn, multiple cycles of blood feeding promote frequent contacts with hosts and
Mian Zhou et al.
Nature, 495(7439), 111-115 (2013-02-19)
Codon-usage bias has been observed in almost all genomes and is thought to result from selection for efficient and accurate translation of highly expressed genes. Codon usage is also implicated in the control of transcription, splicing and RNA structure. Many
Olivier Rivoire
Physical review letters, 110(17), 178102-178102 (2013-05-18)
Studies of coevolution of amino acids within and between proteins have revealed two types of coevolving units: coevolving contacts, which are pairs of amino acids distant along the sequence but in contact in the three-dimensional structure, and sectors, which are