A propos de cet article
Biological source:
Porcine pancreas
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Trypsine from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
product line
BioReagent
solubility
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
La trypsine est une protéase à sérine qui sert habituellement d'important réactif enzymatique en biochimie et en biologie. Cette méthode permet d'obtenir une trypsine hautement purifiée convenant à la recherche en protéomique. Qualité "protéomique" idéale pour les digestions tryptiques aussi bien en solution qu'en gel. La trypsine, une protéase à sérine, est présente dans l'appareil digestif de plusieurs vertébrés.
Application
La trypsine de pancréas de porc peut être utilisée dans les applications suivantes :
- Digestion protéique en gel et analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF.
- Analyse par spectrométrie de masse avec ionisation électrospray (ESI-MS).
- Détermination du profil du protéome de surface de L. plantarum.
- Filtration sur gel, ultracentrifugation et microscopie électronique à ombrage rotatif.
- Spectrométrie de masse.
Biochem/physiol Actions
La trypsine est utilisée en routine en recherche en protéomique pour les travaux de cartographie peptidique et de séquençage des protéines, du fait de son clivage hautement spécifique produisant un nombre limité de peptides tryptiques. Elle hydrolyse spécifiquement les liaisons peptidiques du côté carboxyle des résidus d'arginine et de lysine. Cette enzyme présente aussi une activité estérase et une activité amidase. La trypsine est un outil de culture cellulaire. Elle est employée dans l'industrie pour hydrolyser les protéines allergéniques et produire du lait hypoallergénique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsine from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves