Key Documents
T5266
Sigma-Aldrich
Trypsine from porcine pancreas
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
Porcine pancreas
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Poids mol.
23.8 kDa
Concentration
25 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Pour la digestion trypsique des peptides, utiliser un rapport trypsine:peptide d'environ 1:100 à 1:20. La trypsine sert généralement à détacher les cellules adhérentes d'une surface de culture. La concentration qui permet de déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l'âge de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre des cellules en suspension lors de cultures cellulaires, pour digérer des protéines en recherche protéomique ou pour réaliser diverses digestions sur gel†. Parmi ses autres applications, citons l'analyse de la cristallisation par des techniques à membrane ou une étude visant à établir que le taux de repliement et le rendement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides situés du côté C-terminal des résidus lysine et arginine. Cette réaction d'hydrolyse est plus lente lorsqu'un résidu acide se situe d'un côté ou de l'autre du site de clivage, et elle s'interrompt lorsqu'un résidu proline se situe du côté carboxyle du site de clivage. L'activité de la trypsine est optimale à un pH de 7 à 9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide de dérivés d'acides aminés de synthèse. On ajoute de l'EDTA aux solutions de trypsine pour servir d'agent chélateur afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui masquent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L'élimination de ces ions augmente l'activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéases à sérine (entre autres, le DFP, la TLCK, l'APMSF, l'AEBSEF et l'aprotinine) inhibent la trypsine.
Composants
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Attention
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une ΔA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat. 1 unité de BTEE = 320 unités d'ATEE. Volume réactionnel = 3,2 ml (trajet optique de 1 cm).
Notes préparatoires
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that involve EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Akitoshi Nakashima et al.
Autophagy, 16(10), 1771-1785 (2019-12-21)
The etiology of preeclampsia (PE), a serious pregnancy complication, remains an enigma. We have demonstrated that proteinopathy, a pathologic feature of neurodegenerative diseases, is a key observation in the placenta and serum from PE patients. We hypothesize that the macroautophagy/autophagy
Miriam Landfors et al.
Cell discovery, 3, 17013-17013 (2017-05-23)
Sertoli cells have dual roles during the cells' lifetime. In the juvenile mammal, Sertoli cells proliferate and create the structure of the testis, and during puberty they cease to proliferate and take on the adult role of supporting germ cells
Peter Halasz et al.
Journal of virology, 82(1), 148-160 (2007-10-19)
Changes in the interactions between intestinal cells and their surrounding environment during virus infection have not been well documented. The growth and survival of intestinal epithelial cells, the main targets of rotavirus infection, are largely dependent on the interaction of
Tim Jiang et al.
Journal of experimental botany, 71(22), 7073-7087 (2020-08-28)
Chloroplast stromal factors involved in regulating thylakoid protein targeting are poorly understood. We previously reported that in Arabidopsis thaliana, the stromal-localized chaperone HSP90C (plastid heat shock protein 90) interacted with the nuclear-encoded thylakoid lumen protein PsbO1 (PSII subunit O isoform
Stephanie Rudolph et al.
Cell reports, 33(5), 108338-108338 (2020-11-05)
Granule cells (GCs) of the cerebellar input layer express high-affinity δ GABAA subunit-containing GABAA receptors (δGABAARs) that respond to ambient GABA levels and context-dependent neuromodulators like steroids. We find that GC-specific deletion of δGABAA (cerebellar [cb] δ knockout [KO]) decreases
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.