Iodine content is not a specification for product release and has not been characterized.
T6830
Thyroglobulin human
Synonyme(s) :
Thyroglobulin human
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized solid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TG(7038)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Hello, Does the product "Thyroglobulin Human", T6830, contain any iodine? or is it free from iodine? There is no specification stating any percentage of iodine present in the protein. Thanks!