T1325
Anti-Phosphotyrosine antibody produced in rabbit
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-p-Tyr
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using A431 stimulated by human EGF.
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using total cell extract of A431 stimulated by human EGF
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable