06-427
Anti-Phosphotyrosine Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (test)
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Signaling Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: 5 µL from a representative lot immunoprecipitated Phosphotyrosine in 0.5 mg of EGF treated A431 cell lysate
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phosphotyrosine in 10 µg of EGF treated A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash