P3430
Monoclonal Anti-Phosphoserine antibody produced in mouse
clone PSR-45, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Phosphoserine, Phospho Ser, Phospho serine, Phospho−Ser, Phospho−serine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PSR-45, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:4,000
western blot: 1:500-1:1,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable