Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
05-321
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phosphotyrosine, clone 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-phosphotyrosine clone 4G10
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Description générale
Certains résidus tyrosine peuvent être marqués avec un groupe phosphate (phosphorylés) par des protéine kinases. (À l'état phosphorylé, on parle de "phosphotyrosine".) La phosphorylation des résidus tyrosine est considérée comme l'une des étapes clés de la transduction du signal et de la régulation de l'activité enzymatique.
L'émergence des anticorps anti-phosphotyrosine fait partie des évènements qui ont marqué la recherche sur la transduction du signal. Avant l'arrivée de ces anticorps, l'étude de la phosphorylation des résidus tyrosyle des protéines et des enzymes nécessitait des expériences radioactives longues et dangereuses. Les anticorps anti-phosphotyrosine sont couramment utilisés en western blot après immunoprécipitation des protéines cibles pour mesurer la phosphorylation des résidus tyrosyle des protéines. Les anticorps anti-phosphotyrosine sont aussi directement utilisés sur des lysats cellulaires pour étudier l'évolution globale du degré de phosphorylation des résidus tyrosine en réponse à différents traitements.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les protéines phosphorylées sur tyrosine de toutes les espèces.
Immunogène
Phosphotyramine-hémocyanine de patelle
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Immunoprécipitation :
2 à 4 μg d'un lot précédent ont entraîné l'immunoprécipitation quantitative des protéines portant des résidus phosphotyrosine présentes dans le lysat d'une culture confluente (boîte de 10 cm) de cellules exprimant une tyrosine kinase activée. Pour conserver les phosphotyrosines, ajouter : de l'orthovanadate de sodium 0,2 mM au tampon de lyse.
Le clone 4G10 de l'anticorps anti-phosphotyrosine détecte les protéines phosphorylées sur tyrosine chez toutes les espèces. L'utilisation en IC, IH, IP et WB de cet anticorps monoclonal unique a été validée et confirmée par des centaines de publications
Sous-domaine de recherche
Modification post-traductionnelle générale
Qualité
Évaluation systématique sur cellules de carcinome A431 humaines traitées à l'EGF.
Analyse par western blot :
une concentration de 0,5 à 2 μg/ml de ce lot a détecté les protéines phosphorylées sur tyrosine présentes dans un lysat RIPA modifié de cellules de carcinome A431 humaines traitées à l'EGF (Cohen, B., 1990 ; Druker, B. J., 1989 ; Kanakura, Y., 1991).
Description de la cible
Dépend du poids moléculaire de la protéine phosphorylée sur tyrosine à détecter.
Liaison
Remplace : MAB3090.
Forme physique
Chromatographie sur protéine G-Sepharose
Format : purifié
Tris-glycine 0,1 M, NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azide de sodium (pH 7,4). Liquide entre 2 °C et 8 °C.
Anticorps monoclonal de souris IgG2bκ produit in vitro par l'hybridome souris/souris 4G10 (splénocytes × myélome FOX-NY [dérivé de NS-1]).
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque : NE PAS CONGELER.
Pour un recouvrement maximal du produit, centrifuger la fiole d'origine avant de retirer le capuchon. Si le produit a été congelé et décongelé par erreur, le centrifuger à 13 000 × g pendant 10 minutes à une température de 2 °C à 8 °C. Récupérer le surnageant pour l'application.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-302, lysat de cellules A431 stimulées à l'EGF. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Biochemical and biological characterization of a neuroendocrine-associated phosphatase.
Wang, Jiz-Yuh, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 89-101 (2006)
Neoplastic transformation by the gep oncogene, Galpha12, involves signaling by STAT3.
Kumar, RN; Shore, SK; Dhanasekaran, N
Oncogene null
Cell context-specific effects of the BCR-ABL oncogene monitored in hematopoietic progenitors.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Witte, ON
Blood null
Type I interferon differential therapy for erythroleukemia: specificity of STAT activation.
Cull, VS; Tilbrook, PA; Bartlett, EJ; Brekalo, NL; James, CM
Blood null
Expansion of natural killer cells with lytic activity against autologous blasts from adult and pediatric acute lymphoid leukemia patients in complete hematologic remission.
Giovanni F Torelli, Anna Guarini, Roberta Maggio, Cecilia Alfieri, Antonella Vitale, Robin Foa
Haematologica null
Articles
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.