RAB0518
Cell-Based ELISA for detecting Phosphotyrosine
in cultured cell line, 96 assays
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
96 assays
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)FDS
- RABCTYRODFixing Solution for Phosphotyrosine Assay (Item D)FDS
- RABPLATE1Uncoated MicroplateFDS
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)FDS
- RABSTOP1Stop SolutionFDS
- RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)FDS
- RABTYROEHRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)FDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3