Principaux documents
RABPLATE1
Sigma-Aldrich
Uncoated Microplate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable